Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents Universal Plus kemiska boom
Beskrivning
En kemisk sorbentboom som används för att absorbera och innehålla kemikalier, farliga vätskor samt oljor och vattenbaserade vätskor.
- Stark, hållbar ytterhylsa håller det absorberande materialet intakt i bommen.
- Innerrepet ger styrka vid utfällning och hämtning av bommen.
- Fyra häftklammor vid kritiskt belastningsområde ökar styrkan och förhindrar att bommen spricker vid intagning.
- Metallklämmor och ringar möjliggör sammanlänkning av flera bommar.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå, grön |
| Kapacitet (engelska) | 68,95 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 261 L |
| Typ | Absorberande boom |
| För användning med (applikation) | Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik |
| Modell | Kemisk sorbent |
| Längd (engelska) | 9.843 ft. |
| Längd (metrisk) | 3 m |
| Diameter (engelska) | 7,874 tum |
| Diameter (metrisk) | 20,00 cm |
| Visa mer |