Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbenter Universal Plus Kemiska Pads
Beskrivning
En tvålagers, grön, medeltung, bunden kemisk sorbentplatta som absorberar kemikalier och farliga vätskor.
- Ensidigt spunbound ger extra styrka samt mindre ludd.
- Den bryts inte ner eller orsakar en farlig kemisk reaktion med den absorberade vätskan.
- Grön färg varnar arbetare att produkten används för farliga vätskor.
- Grön färg gör det också möjligt för användaren att identifiera och separera farligt avfall för avfallshantering, vilket resulterar i lägre deponeringskostnader.
- Perforerad för mer flexibilitet – använd bara det du behöver och minimera slöseri.
- Perfekt för att rengöra kemikaliespill eller för användning i laboratorier.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Kapacitet (engelska) | 20,341 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 77 L |
| Typ | Absorberande pad |
| För användning med (applikation) | Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik |
| Modell | Kemisk sorbent |
| Längd (engelska) | 11,811 tum |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Bredd (engelska) | 11,811 tum |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Visa mer |