Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents Universal Plus kemiska rullar
Produktkod. 30533377 Handla allt Brady Produkter
Change view
Längd (metrisk):
23 m
46 m
Bredd (metrisk):
38 cm
76 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk)
30533377 23 m 38 cm
30533351 46 m 38 cm
30533347 46 m 76 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30533377 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1134.10 SEK
    1048.16 SEK / Paket med 1
    Save 85.94 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
En tvålagers, grön, medeltung, bunden och dubbelperforerad kemisk sorbentvals som absorberar kemikalier och farliga vätskor. Ensidigt spunbound ger extra styrka samt mindre ludd. Den bryts inte ner eller orsakar en farlig kemisk reaktion med den absorberade vätskan.
En tvålagers, grön, medeltung, bondad och dubbelperforerad kemisk sorbentrull som absorberar kemikalier och farliga vätskor.
  • Ensidigt spunbound ger extra styrka samt mindre ludd.
  • Den bryts inte ner eller orsakar en farlig kemisk reaktion med den absorberade vätskan.
  • Grön färg varnar arbetare att produkten används för farliga vätskor.
  • Grön färg gör det också möjligt för användaren att identifiera och separera farligt avfall för avfallshantering, vilket resulterar i lägre deponeringskostnader.
  • Perforerad på mitten och tvärs för att möjliggöra användning av exakt rätt mängd material för att minska avfall.
  • Perfekt för att rengöra kemikaliespill eller för användning i laboratorier.
Specifikationer
Färg Grön
Kapacitet (engelska) 10,303 gal.
Kapacitet (metrisk) 39 L
Typ Absorberande rullning
Modell Kemisk sorbent
Längd (engelska) 75.459 ft.
Längd (metrisk) 23 m
Bredd (engelska) 14,96 tum
Bredd (metrisk) 38 cm
Alternativt artikelnummer UN15-DPS-E