Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbenter Universal Plus Kemiskt inert kemisk vals
Produktkod. 30533375 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
3,17 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533375 3,17 gal.
1 options
Produktkod. 30533375 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 834177
I lager
Ensidig spunbond ger extra styrka samt lägre ludd. Kemiskt inert bryts inte ner eller orsakar en farlig kemisk reaktion med den adsorberade vätskan. Grön färg varnar arbetare att produkten används för farliga vätskor.
Ensidig spunbond ger extra styrka samt lägre ludd.
  • Kemiskt inert bryts inte ner eller orsakar en farlig kemisk reaktion med den adsorberade vätskan.
  • Grön färg varnar arbetare att produkten används för farliga vätskor.
Specifikationer
Färg Grön
Kapacitet (engelska) 3,17 gal.
Kapacitet (metrisk) 12.00 L
Typ Absorberande rullning
För användning med (applikation) Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik
Modell Kemisk sorbent
Längd (engelska) 49.21 ft.
Längd (metrisk) 15 m
Bredd (engelska) 7,48 tum
Bredd (metrisk) 19 cm
Alternativt artikelnummer UN295-P