Beskrivning
- Ensidigt spunbound ger extra styrka samt mindre ludd
- Bryts inte ner eller orsakar någon farlig kemisk reaktion med den absorberade vätskan
- Grön färg varnar arbetare för att produkten används för farliga vätskor
- Grön färg gör det också möjligt för användaren att identifiera och separera farligt avfall för bortskaffning, vilket resulterar i lägre kostnader för bortskaffning
- Perforerad på mitten och tvärs för att möjliggöra användning av exakt rätt mängd material för att minska avfall
- Perfekt för att rengöra kemikaliespill eller för användning i laboratorier
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Kapacitet (engelska) | 10,303 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 39 L |
| Typ | Absorberande rullning |
| Modell | Kemisk sorbent |
| Längd (engelska) | 75.459 ft. |
| Längd (metrisk) | 23 m |
| Bredd (engelska) | 14,57 tum |
| Bredd (metrisk) | 37 cm |
| Alternativt artikelnummer | UN295-DPS-E-KADDIE |