Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbents universella påfyllningskit för Spill Kaddie
Produktkod. 30533350 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
15 850 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533350 15 850 gal.
1 options
Produktkod. 30533350 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 830753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3461.50 SEK
    3208.39 SEK / Paket med 1
    Save 253.11 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Påfyllningskit för SKA-CART.
  • Påfyllningskit för SKA-CART
Specifikationer
Färg Grå
Kapacitet (engelska) 15 850 gal.
Typ Påfyllningssats
För användning med (applikation) Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, process, lager och logistik
Inkluderar 1 dubbel perforerad rulle (37 cm x 23 m), 2 Socs (7,6 x 122 cm), 1 Soc (7,6 x 366 cm), 6 kuddar (25 x 25 cm), 1 par handskar, 1 par skyddsglasögon och 2 avfallspåsar
Modell Universell sorbent
Alternativt artikelnummer SKA-CART-RF