Beskrivning
SW1200 är en enlagers, blå universell sorbentservett som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylvätskor med mera.
- Ingen tvättkostnad jämfört med återanvändbara våtservetter betyder lägre kostnad per tork.
- Säkert att använda – engångsanvändning eliminerar risken för kontaminering från tidigare användare, ett potentiellt problem med återvunna våtservetter.
- Absorberande mikrostruktur behåller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel och minskar förbrukningen av dyra rengöringsmedel jämfört med bomulls- eller pappersservetter.
- Perfekt för att rengöra verktyg, maskindelar eller små droppar.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Kapacitet (engelska) | 105,822 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 48 L |
| Typ | Absorberande våtservetter |
| För användning med (applikation) | Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, lager och logistik |
| Modell | Wipe |
| Bredd (engelska) | 12,598 tum |
| Bredd (metrisk) | 32 cm |
| Höjd (engelska) | 12,598 tum |
| Höjd (metrisk) | 36 cm |
| Visa mer |