Läs mer
Brady™ SPC™ Absorbenter Xtra Tåliga absorberande kuddar
Produktkod. 30533381 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
22,19 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533381 22,19 gal.
1 options
Produktkod. 30533381 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.80 SEK
    1402.54 SEK / Paket med 100
    Save 113.26 SEK
    7% Av
I lager
UXT300-E är en trelagers, grå, medeltung, bunden och perforerad universell sorbentplatta som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylmedel med mera. Hållbart täckmaterial ger extra styrka och möjliggör längre användning.
UXT300-E är en trelagers, grå, medeltung, bunden och perforerad universell sorbentplatta som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylmedel med mera.
  • Hållbar täckmaterial ger extra styrka och möjliggör längre användning.
  • Luddfritt och därför idealiskt för att torka av verktyg eller maskindelar.
  • Mjuk och böjlig sorbent gör den lätt att använda.
  • Perforeringar gör att du bara kan använda det du behöver för att minimera slöseri.
  • Den idealiska sorbenten för industriella tillämpningar som kräver hållbarhet eller nötningsbeständighet.
Specifikationer
Färg Grå
Kapacitet (engelska) 22,19 gal.
Kapacitet (metrisk) 84 L
Typ Absorberande pad
För användning med (applikation) Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik
Modell Universell sorbent
Längd (engelska) 19,69 tum
Längd (metrisk) 50 cm
Bredd (engelska) 15,74 tum
Bredd (metrisk) 40 cm
Alternativt artikelnummer UXT300-E