Läs mer
Brady™ SPC™ BM30X-E Absorbents BattleMat Absorbent Roll
Beskrivning
BM30X-E är en tvålagers, grå-svart, tung, bunden universell sorbentmatta med kamouflagemönster som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylmedel med mera.
- Kamouflagemönster döljer smuts och minskar för tidig ersättning.
- Slitbeständigt topplager för extra styrka och hållbarhet.
- Idealiskt för användning i gångvägar, produktion och maskinområden, under monteringslinjer med mera.
- Erbjuder trygg grund och är idealisk för områden med måttlig fottrafik.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart, grått |
| Kapacitet (engelska) | 51,249 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 194 L |
| Typ | Absorberande rullning |
| För användning med (applikation) | Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik |
| Modell | Absorberande matta och matta |
| Längd (engelska) | 150.919 ft. |
| Längd (metrisk) | 46 m |
| Bredd (engelska) | 29,921 tum |
| Bredd (metrisk) | 76 cm |
| Visa mer |