Beskrivning
GP150-E är en enlagers, grå, medeltung, bunden universell sorbentvals som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylvätskor med mera.
- Stark och hållbar produkt med en överlägsen finish och mindre ludd för förbättrad slitstyrka.
- Idealiskt för att täcka en stor yta för snabb rengöring av spill, läckor och droppar.
- Lämplig för industriella tillämpningar där låg kostnad och hög absorptionsförmåga krävs.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Kapacitet (engelska) | 50,72 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 192 L |
| Typ | Absorberande rullning |
| För användning med (applikation) | Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik |
| Modell | Universell sorbent |
| Längd (engelska) | 144.357 ft. |
| Längd (metrisk) | 44 m |
| Bredd (engelska) | 37,795 tum |
| Bredd (metrisk) | 96 cm |
| Visa mer |