Läs mer
Brady™ SPC™ GP152-P-E Absorbents Allmän Absorbent Roll
Produktkod. 30533338 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
50,72 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533338 50,72 gal.
1 options
Produktkod. 30533338 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2574.60 SEK
    2386.58 SEK / Paket med 2
    Save 188.02 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
GP152-P-E är 1-lagers, grå, medeltunga, bundna och perforerade universella sorbentvalsar som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylvätskor med mera. Stark och hållbar produkt med en överlägsen finish och mindre ludd för förbättrad slitstyrka.
GP152-P-E är 1-lagers, grå, medeltunga, bundna och perforerade universella sorbentvalsar som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylvätskor med mera.
  • Stark och hållbar produkt med en överlägsen finish och mindre ludd för förbättrad slitstyrka.
  • Idealiskt för att täcka en stor yta för snabb rengöring av spill, läckor och droppar.
  • Lämplig för industriella tillämpningar där låg kostnad och hög absorptionsförmåga krävs.
Specifikationer
Färg Grå
Kapacitet (engelska) 50,72 gal.
Kapacitet (metrisk) 192 L
Typ Absorberande rullning
För användning med (applikation) Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik
Modell Universell sorbent
Längd (engelska) 144.357 ft.
Längd (metrisk) 44 m
Bredd (engelska) 1,89 tum
Bredd (metrisk) 48 cm
Alternativt artikelnummer GP152-P-E