Läs mer
Brady™ SPC™ GP200-M Absorbents Allmänna absorberande plattor
Produktkod. 30533345 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
41,739 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30533345 41,739 gal.
1 options
Produktkod. 30533345 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1634.00 SEK
    1510.54 SEK / Paket med 200
    Save 123.46 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
GP200-M är en enlagers, grå, lätt, bondad och perforerad universell sorbentplatta som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylvätskor med mera. Absorberar upp till 18 gånger sin egen vikt. Tack vare MAXX-teknologin behövs mindre material för att absorbera mer vätska, så du betalar mindre för avfallshantering.
GP200-M är en enlagers, grå, lätt, bondad och perforerad universell sorbentplatta som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylvätskor med mera.
  • Absorberar upp till 18 gånger sin egen vikt.
  • Tack vare MAXX-teknologin behövs mindre material för att absorbera mer vätska, så du betalar mindre för avfallshantering.
  • Överlägsen finish ger bättre nötningsbeständighet och mindre ludd.
  • Packad i en låda för enkel hantering och förvaring.
  • Idealiskt för industriella tillämpningar där låg kostnad och hög absorptionsförmåga krävs.
Specifikationer
Färg Grå
Kapacitet (engelska) 41,739 gal.
Kapacitet (metrisk) 158 L
Typ Absorberande pad
För användning med (applikation) Dryckesbearbetning, kemi, livsmedelsbearbetning, laboratorium, tillverkning, sjöfart, olja och gas, läkemedel, process, lager och logistik
Modell Universell sorbent
Längd (engelska) 19,69 tum
Längd (metrisk) 50 cm
Bredd (engelska) 15,74 tum
Bredd (metrisk) 40 cm
Alternativt artikelnummer GP200-M