Läs mer
Brady™ SPC Metal Spill Center (empty)
Beskrivning
Contains:
- 3 shelves for dispenser boxes
- 1 roll holder for sorbents
- Mounting facilities for both stock and disposal bags
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Yellow |
| Material | Steel |
| Typ | SPC Accessories |
| Förpackningsmängd | 1 Ea. |
| Mått (L x B x H) | 680 x 560 x 1500 mm |
| Höjd (metrisk) | 1500.00 mm |
| Djup (metriskt) | 680.00 mm |
| Vikt (metrisk) | 35,000 g |