Läs mer
Brady™ SPC™ MRO30-DP-E absorbenter MRO Plus perforerad absorberande vals
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
MRO30-DP-E är en tvålagers, grå, tung, bunden och dubbelperforerad universell sorbentvals som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylmedel med mera.
- Ensidigt spunbound ger extra styrka samt mindre ludd.
- Perforerad i mitten och tvärs för enkelhet och för att minimera svinn.
- En högkvalitativ universell sorbent för tillämpningar där en kombination av god absorption och ökad styrka krävs.
- Idealisk lösning för att fånga upp överspray som kommer från maskiner.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Kapacitet (engelska) | 48,871 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 185 L |
| Typ | Absorberande rullning |
| Modell | Universell sorbent |
| Längd (engelska) | 150.919 ft. |
| Längd (metrisk) | 46 m |
| Bredd (engelska) | 29,921 tum |
| Bredd (metrisk) | 76 cm |
| Alternativt artikelnummer | MRO30-DP-E |