Läs mer
Brady™ SPC™ MRO315-P-E Absorbents MRO Plus Perforerad Absorbentvals
Beskrivning
MRO315-P-E är en tvålagers, grå, medeltung, bunden och perforerad universell sorbentvals som absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel, kylvätskor med mera.
- Ensidigt spunbound ger extra styrka samt mindre ludd.
- Perforerad för enkelhet och för att minimera svinn.
- En högkvalitativ universell sorbent för tillämpningar där en kombination av god absorption och ökad styrka krävs.
- Idealisk lösning för att fånga upp överspray som kommer från maskiner.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Kapacitet (engelska) | 19.285 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 73 L |
| Typ | Absorberande rullning |
| Modell | Universell sorbent |
| Längd (engelska) | 150.919 ft. |
| Längd (metrisk) | 46 m |
| Bredd (engelska) | 14,96 tum |
| Bredd (metrisk) | 38 cm |
| Alternativt artikelnummer | MRO315-P-E |