Beskrivning
SKR-ADR-S är ett miljövänligt, portabelt spillkit som levereras i en slitstark genomskinlig väska med axelrem.
- Designad för små spill av industriella vätskor förutom mycket aggressiva syror och frätande ämnen.
- Fylld med miljövänliga Re-Form sorbenter, tillverkade av minst 70 % återvunnet tidningspapper och rå cellulosa, erbjuder den överlägsen absorbering till lägre kostnad.
- Kräver minimalt förvaringsutrymme men innehåller alla sorbenter som behövs för att hantera ett litet spill och socs för att hålla ut spillet – pads och kuddar för städningen.
- Den hållbara genomskinliga påsen gör det enkelt att kontrollera spillresponsen.
- Snabb och enkel åtkomst till sorbenterna ger snabb respons tack vare dragkedjan som öppnar hela framsidan av väskan.
- Innehåll: 25 bindor (41 x 51 cm), 4 socs (7,6 x 122 cm), 1 par handskar och 1 avfallspåse.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Kapacitet (engelska) | 14,001 gal. |
| Typ | Absorberande underhållskit |
| För användning med (utrustning) | Nödutsläppsinsats |
| Inkluderar | 25 skydd (41 x 51 cm), 4 Socs (7,6 x 122 cm), 1 par handskar och 1 avfallspåse. |
| Modell | Universell sorbent |
| Alternativt artikelnummer | SKR-ADR-S |