Läs mer
Brady™ SPC Static Roll Dispenser
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Silver |
| Material | Steel |
| Typ | SPC Accessories |
| För användning med (utrustning) | 50 cm rulle |
| Förpackningsmängd | 1 Ea. |
| Bredd (metrisk) | 50 cm |
| Vikt (metrisk) | 4200 g |