Läs mer
Brady™ SPC Vertikal rulldispenser
Produktkod. 16275492 Handla allt Brady Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
1 meter rulle
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
16275492 1 meter rulle 1 enhet
1 options
Produktkod. 16275492 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 830954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2816.50 SEK
    2603.25 SEK / Paket med 1
    Save 213.25 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Har hjul för enkel manövrerbarhet
Specifikationer
Färg Gult
Material Stål
Typ SPC Tillbehör
För användning med (utrustning) 1 meter rulle
Förpackningsmängd 1 st
Bredd (metrisk) 1 m
Vikt (metrisk) 7700 g
Alternativt artikelnummer DJR128