Läs mer
Brady™ SPC Wall Mounted Roll Dispenser
Produktkod. 16265492
Change view
För användning med (utrustning):
50 cm rulle
Produktkod. För användning med (utrustning)
16265492 50 cm rulle
1 options
Produktkod. 16265492 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 830953
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bar that holds the roll while the sheets are being torn off
Specifikationer
Färg Yellow
Material Steel
Typ SPC Accessories
För användning med (utrustning) 50 cm rulle
Förpackningsmängd 1 Ea.
Bredd (metrisk) 50 cm
Vikt (metrisk) 1500 g