Learn More
Abnova™ SPCS1 Recombinant Protein
Brand:  Abnova™ H00028972-P01.25ug
Detalles adicionales : Weight : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16118902
  • 6845.00 SEK / 25µg
Estimated Shipment: 21-05-2024
to see stock.
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH00884
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
37.18
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MLEHLSSLPTQMDYKGQKLAEQMFQGIILFSAIVGFIYGYVAEQFGWTVYIVMAGFAFSCLAQLTLPPWPIYRRHPLKWLPVQESSTDDKKPGERKIKRHAKNN
HSPC033/SPC1/SPC12/YJR010C-A
SPCS1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
28972
SPCS1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SPCS1
Human
Recombinant
Solution
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales