Läs mer
SPD304, MedChemExpress
Produktkod. 16481149
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16481149 1 mg
1 options
Produktkod. 16481149 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111255
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress SPD304 is a selective TNF-α inhibitor, which promotes dissociation of TNF trimers and therefore blocks the interaction of TNF and its receptor. SPD304 has an IC50 of 22 μM for inhibiting in vitro TNF receptor 1 (TNFR1) binding to TNF-α.
SPD304 is a selective TNF-α inhibitor, which promotes dissociation of TNF trimers and therefore blocks the interaction of TNF and its receptor. SPD304 has an IC50 of 22 μM for inhibiting in vitro TNF receptor 1 (TNFR1) binding to TNF-α.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SPD304
CAS 869998-49-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H32F3N3O2
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (45.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (36.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(CN(C)CCN(C)CC2=CN(C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C4=C2C=CC=C4)=COC5=CC(C)=C(C)C=C15
Molekylvikt (g/mol) 547.61
Formel vikt 547.61
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death