missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SPDB, MedChemExpress
Beskrivning
SPDB is a glutathione cleavable ADC linker used for the antibody-drug conjugate (ADCs).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SPDB |
| CAS | 115088-06-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H14N2O4S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 200 mg/mL (612.76 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (306.38 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(CC1)N(OC(CCCSSC2=NC=CC=C2)=O)C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.39 |
| Formel vikt | 326.39 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?