Läs mer
Gilson™ SPE grenrör
Produktkod. 16696165 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Antal hamnar:
24
Produktkod. Antal hamnar
16696165 24
1 options
Produktkod. 16696165 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 37417012
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
SPE grenrörssats
  • Patronutkastningsplatta (antal 1)
  • Patronställ, SPE, 24-positioner, 3 mL (kvantitet 1)
  • Packning med tätning med självhäftande baksida, 24-lägen (antal 2)
  • Fördelare, SPE, 24-positioner (antal 1)
  • O-rings grenrörstätning (antal 1)
  • Rörställ, SPE-uppsamling, 1 –3 mL, 12 x 75 mm (antal 1)
Specifikationer
Beskrivning 24 Positionssats
Volym (metrisk) 3 mL
Material SPE grenrör
Antal hamnar 24