Läs mer
Thermo Scientific™ Spebrutinib, 95 %
Produktkod. 17111136 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17111136 100 mg
1 options
Produktkod. 17111136 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 468061000
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Spebrutinib
CAS 1202757-89-8
Synonym N-(3-((5-fluor-2-((4-(2-metoxietoxi)fenyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)fenyl)akrylamid; AVL-292
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C22H22FN5O3
Formel vikt 423.45
Fysisk form Fast
Produkttyp Reagens
Renhet 95%