Läs mer
Bochem™ Speciella 4-stifts retortklämmor i rostfritt stål med silikonbeläggning
Produktkod. 10578082
Change view
Diameter (metrisk):
0 till 120 mm
20 till 100 mm
50 till 150 mm
Diameter (metrisk) Insida:
0 till 120 mm
20 till 100 mm
50 till 150 mm
Längd (metrisk):
150 mm
190 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Diameter (metrisk) Insida Längd (metrisk)
10578082 0 till 120 mm 0 till 120 mm 150 mm
10530052 20 till 100 mm 20 till 100 mm 190 mm
12160450 50 till 150 mm 50 till 150 mm 190 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10578082 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5423
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta Bochem™ Särskilda 4-stifts retortklämmor i rostfritt stål med silikonbeläggning för att hantera laboratorieglasvaror efter behov.
  • Typ 1
  • 18/10 rostfritt stål
  • Med silikonbeläggning
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Stativklämma
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) 0 till 120 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Diameter (metrisk) Insida 0 till 120 mm