Läs mer
Hellma™ Speciella optiska glasmikroabsorptionsceller
Kapacitet (metrisk):
20 000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Micro Absorptionscell |
| Kapacitet (metrisk) | 20 000μ L |
| Material | Speciellt optiskt glas |
| Bredd (metrisk) Interiör | 2mm |
| Banans längd | 10 mm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |