Läs mer
Hellma™ Speciella optiska glasmikroceller
Produktkod. 13494676
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
13494676 0,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 13494676 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 1080021040
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Mikrocell
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Material Speciellt optiskt glas
Bredd (metrisk) Interiör 2mm
Kvantitet 2 förpackning
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm