Läs mer
Hellma™ Special Optical Glass 6030-OG Macro Cell Cuvettes
Produktkod. 10015110
Change view
Kapacitet (metrisk):
14 000μ L
17 500 μl
7000 μl
Banans längd:
20 mm
40 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Banans längd Förpackningsstorlek
10015110 14 000μ L 40 mm Varje
11756284 14 000μ L 40 mm Paket med 2
11776274 7000 μl 20 mm Paket med 2
11766284 17 500 μl 50 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10015110 Leverantör Hellma™ Leverantörsnummer 60304010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00 SEK
    1012.64 SEK / Paket med 1
    Save 77.36 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 26-10-2026
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass 6030-OG Macro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT DESAG™, a colourless highly transparent crown glass in the form of drawn panes with fire-polished surfaces.
  • Våglängd på 360 till 2500nm
  • För fotometri- och kolorimetrimätningar
Specifikationer
Typ Makroabsorptionscell
Kapacitet (metrisk) 14 000μ L
Material Speciellt optiskt glas
Bredd (metrisk) Interiör 9.5mm
Banans längd 40 mm
Våglängdsområde 360 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Fotometriska och kolorimetriska mätningar
Form Rektangel