Läs mer
Hellma™ Special Optical Glass 6030-OG Macro Cell Cuvettes
Produktkod. p-8005776
Kapacitet (metrisk):
14 000μ L
17 500 μl
7000 μl
Banans längd:
20 mm
40 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10015110
Brand: Hellma™ 60304010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass 6030-OG Macro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT DESAG™, a colourless highly transparent crown glass in the form of drawn panes with fire-polished surfaces.
  • Våglängd på 360 till 2500nm
  • För fotometri- och kolorimetrimätningar
Specifikationer
Typ Makroabsorptionscell
Kapacitet (metrisk) 14 000μ L
Material Speciellt optiskt glas
Bredd (metrisk) Interiör 9.5mm
Banans längd 40 mm
Våglängdsområde 360 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Fotometriska och kolorimetriska mätningar
Form Rektangel