Läs mer
Gestigkeit Harry™ Speciell sand för bad
Kvantitet:
2 kg
Förpackningsstorlek:
4kg
Beskrivning
- Tillhandahålls i en mängd av 2 kg
- Ger jämn uppvärmning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Specialsand för sandbad |
| Kvantitet | 2 kg |