Läs mer
asecos™ Speciella sorbenter Kuddar
Produktkod. 17846506 Handla allt asecos Produkter
Bredd (metrisk):
250,00 mm
460,00 mm
Produktkod. 17846506
Brand: asecos™ 9910
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
De speciella sorbentkuddarna är idealiska för säker absorption av syror, alkalier, aggressiva kemikalier och olja.
  • Mycket stark hållbarhet
  • Lämplig för tung och långvarig användning
  • Tättvävda fibrer, hög nötningsbeständighet och yta med låg ludd
  • Enastående absorptionsprestanda
  • Stor absorptionskapacitet (upp till 16 gånger egen vikt)
  • Ljus för mindre läckage och förebyggande
  • Tung för större läckage eller absorption av pölar
Specifikationer
Färg Vitt
Material Kraftig duk
Typ Kemisk sorberande kudde
Längd (engelska) 9,84 tum
Längd (metrisk) 250.00 mm
Bredd (engelska) 9,84 tum
Bredd (metrisk) 250,00 mm
Vikt (engelska) 7.94 lb.
Vikt (metrisk) 3.6 kg