Läs mer
asecos™ Specialsorbenter Mat
Produktkod. 17846396 Handla allt asecos Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
6,4 kg
7,3 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk)
17846396 7,3 kg
17816396 6,4 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17846396 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 9918
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Special Sorbents Mat är idealisk för säker absorption av syror, alkalier, aggressiva kemikalier och olja.
  • Mycket stark hållbarhet
  • Lämplig för tung och långvarig användning
  • Tättvävda fibrer, hög nötningsbeständighet och yta med låg ludd
  • Enastående absorptionsprestanda
  • Stor absorptionskapacitet (upp till 16 gånger egen vikt)
  • Ljus för mindre läckage och förebyggande
  • Tung för större läckage eller absorption av pölar
Specifikationer
Färg Gult
Material Kraftig duk
Typ Kemisk sorbentdyna
Längd (engelska) 15,75 tum
Längd (metrisk) 400.00 mm
Bredd (engelska) 15,75 tum
Bredd (metrisk) 400.00 mm
Vikt (engelska) 16.09 lb.
Vikt (metrisk) 7,3 kg