Läs mer
asecos™ Specialsorbenter Mat
Produktkod. p-200003734 Handla allt asecos Produkter
Vikt (metrisk):
6,4 kg
7,3 kg
Produktkod. 17816396
Brand: asecos™ 9917
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Special Sorbents Mat är idealisk för säker absorption av syror, alkalier, aggressiva kemikalier och olja.
  • Mycket stark hållbarhet
  • Lämplig för tung och långvarig användning
  • Tättvävda fibrer, hög nötningsbeständighet och yta med låg ludd
  • Enastående absorptionsprestanda
  • Stor absorptionskapacitet (upp till 16 gånger egen vikt)
  • Ljus för mindre läckage och förebyggande
  • Tung för större läckage eller absorption av pölar
Specifikationer
Färg Gult
Material Kraftig duk
Typ Kemisk sorbentdyna
Längd (engelska) 15,75 tum
Längd (metrisk) 400.00 mm
Bredd (engelska) 15,75 tum
Bredd (metrisk) 400.00 mm
Vikt (engelska) 14.11 lb.
Vikt (metrisk) 6,4 kg