Läs mer
asecos™ Special sorbenter Roll
Produktkod. 17896506 Handla allt asecos Produkter
Längd (metrisk):
45 m
90 m
Bredd (metrisk):
400,00 mm
700,00 mm
800,00 mm
Produktkod. 17896506
Brand: asecos™ 9913
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Special Sorbents Roll är idealisk för säker absorption av syror, alkalier, aggressiva kemikalier och olja.
  • Mycket stark hållbarhet
  • Lämplig för tung och långvarig användning
  • Tättvävda fibrer, hög nötningsbeständighet och yta med låg ludd
  • Enastående absorptionsprestanda
  • Stor absorptionskapacitet (upp till 16 gånger egen vikt)
  • Ljus för mindre läckage och förebyggande
  • Tung för större läckage eller absorption av pölar
Specifikationer
Färg Gult
Material Kraftig duk
Typ Kemisk sorbentrulle
Längd (engelska) 147.64 ft.
Längd (metrisk) 45 m
Bredd (engelska) 15,75 tum
Bredd (metrisk) 400,00 mm
Vikt (engelska) 27.12 lb.
Vikt (metrisk) 12.3 kg