Läs mer
asecos™ Special sorbenter Roll
Handla allt asecos Produkter
Längd (metrisk):
45 m
90 m
Bredd (metrisk):
400,00 mm
700,00 mm
800,00 mm
Beskrivning
- Mycket stark hållbarhet
- Lämplig för tung och långvarig användning
- Tättvävda fibrer, hög nötningsbeständighet och yta med låg ludd
- Enastående absorptionsprestanda
- Stor absorptionskapacitet (upp till 16 gånger egen vikt)
- Ljus för mindre läckage och förebyggande
- Tung för större läckage eller absorption av pölar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Material | Kraftig duk |
| Typ | Kemisk sorbentrulle |
| Längd (engelska) | 147.64 ft. |
| Längd (metrisk) | 45 m |
| Bredd (engelska) | 15,75 tum |
| Bredd (metrisk) | 400,00 mm |
| Vikt (engelska) | 27.12 lb. |
| Vikt (metrisk) | 12.3 kg |