Läs mer
3M™ Aura™ Specialrespirator, serie 9300
Produktkod. 11797564 Handla allt 3M Produkter
Change view
Filtereffektivitet:
FFP1
FFP2
FFP3
Med utandningsventil:
Ja
Nej
Färg:
Blått
Blått
Grå
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 180
Paket med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Filtereffektivitet Med utandningsventil Färg Förpackningsstorlek
11797564 FFP2 Ja Blått Paket med 10
12352399 FFP1 Ja Grå Paket med 10
11763373 FFP1 Nej Blått Paket med 20
15263059 FFP3 Ja Vitt Paket med 180
12352389 FFP1 Nej Grå Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11797564 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000034738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 SEK
    815.91 SEK / Paket med 10
    Save 859.09 SEK
    51% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt och hopfällbar. De 3M Aura Particulate Respirator använder en unik design med tre paneler för ökad komfort och enkel kommunikation.
Passar ett brett utbud av ansiktsformer och storlekar
  • Filterteknik med lågt andningsmotstånd för enklare andning
  • Genialisk design med tre paneler rymmer större ansiktsrörelser under tal för mer bekvämt bärande
  • En präglad topppanel för att minska imma på glasögon
  • En skulpterad näspanel för förbättrad kompatibilitet med glasögon
  • En innovativ hakflik för enkel påtagning och justering av andningsskyddet i ansiktet
  • Levereras i hygienisk förpackning för att skydda andningsskyddet från kontaminering före användning, möjliggör även praktisk förvaring och dispensering på arbetsplatsen.
  • Cool Flow™ ventil minskar värmeuppbyggnaden för att erbjuda arbetare bekvämt skydd - även i varma och fuktiga förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 4
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN149:2001 + A1:2009
Färgkod Blått
Färg Blått
Designtyp Skrovformad
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Specialrespirator för partiklar
Storlek Standard
Med utandningsventil Ja
Filtereffektivitet FFP2
Filtreringslagermaterial Elektret (polyester, polypropen och kol)
Inkluderar Blue Color Coded Straps
Latexfri Ja
Modell 9926
Olägenheter Luktlindring Sur gas
Kvantitet 10/Pk.
Form Kopp
Sterilitet Icke-steril
FDA godkänd kirurgisk mask Nej