Läs mer
3M™ Aura™ Specialrespirator, serie 9300
Produktkod. 12352389 Handla allt 3M Produkter
Change view
Filtereffektivitet:
FFP1
FFP2
FFP3
Med utandningsventil:
Ja
Nej
Färg:
Blått
Blått
Grå
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 180
Paket med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Filtereffektivitet Med utandningsventil Färg unitSize
12352389 FFP1 Nej Grå Paket med 20
12352399 FFP1 Ja Grå Paket med 10
11763373 FFP1 Nej Blått Paket med 20
11797564 FFP2 Ja Blått Paket med 10
15263059 FFP3 Ja Vitt Paket med 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12352389 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000034740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1980.00 SEK
    1048.26 SEK / Paket med 20
    Save 931.74 SEK
    47% Av
Beräknad leverans: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lätt och hopfällbar. De 3M Aura Particulate Respirator använder en unik design med tre paneler för ökad komfort och enkel kommunikation.
Passar ett brett utbud av ansiktsformer och storlekar
  • Filterteknik med lågt andningsmotstånd för enklare andning
  • Genialisk design med tre paneler rymmer större ansiktsrörelser under tal för mer bekvämt bärande
  • En präglad topppanel för att minska imma på glasögon
  • En skulpterad näspanel för förbättrad kompatibilitet med glasögon
  • En innovativ hakflik för enkel påtagning och justering av andningsskyddet i ansiktet
  • Levereras i hygienisk förpackning för att skydda andningsskyddet från kontaminering före användning, möjliggör även praktisk förvaring och dispensering på arbetsplatsen.
  • Cool Flow™ ventil minskar värmeuppbyggnaden för att erbjuda arbetare bekvämt skydd - även i varma och fuktiga förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 4
Certifikat och efterlevnad EN 149:2001A1:2009, CE.
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN149:2001 + A1:2009
Färg Grå
Designtyp Koppar/gjuten
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP1
Produkttyp 9000 Specialty Series partikelrespirator
Storlek Standard
Med utandningsventil Nej
Filtereffektivitet FFP1
Filtreringslagermaterial Elektret (polyester, polypropen och kol)
Latexfri Ja
Modell 9913
Olägenheter Luktlindring Organisk ånga
Kvantitet 20/Pk.
Form Kopp
Sterilitet Icke-steril
FDA godkänd kirurgisk mask Nej
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.