missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specially Denatured Alcohol (SDA) 200 Proof, Greenfield
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Specially Denatured Alcohol (SDA) 3C 200 Proof |
| CAS | Ethanol 64-17-5 67 - < 96 Propan-2-ol 67-63-0 3 - < 5 |
| Kvantitet | 5 Gallon |
| Förpackning | 5 Gallon Metal Pail |
| Kokpunkt | 80 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?