missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specially Denatured Alcohol (SDA) 2B-3 200 Proof, Greenfield
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Specially Denatured Alcohol (SDA) 2B-3 200 Proof |
| Kvantitet | 4x1 Fluorinated Poly Gallon Case |
| Förpackning | 4x1 Fluorinated Poly Gallon Case |
| Kokpunkt | 78.5 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?