Beskrivning
- Välj bland en mängd specialiserade LabJaws-klämmor med justerbara funktioner för att ge en exakt passform för laboratorieartiklar som termometrar, termoelement, kolonner, trattar och rundbottnade kolvar.
- Mångsidiga LabJaws-klämmor för flera ändamål håller säkert glasvaror och oregelbundet formade föremål.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Öppna Ring |
| Material | Polypropen, PVC |
| Beskrivning | Clamp, Specialty Open Ring, CLS-OPENRPL |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |
| Längd (engelska) | 16,81 tum. |
| Längd (engelska) Arm | 12 000 in. |
| Längd (metrisk) | 427.00 mm |
| Längd (metrisk) arm | 305 mm |
| Storlek | 127 x 127 mm Plattform |