Läs mer
Brannan™ Specific Gravity Hydrometer
Specifik viktområde:
0,850 till 0,900 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1Pack |
| Typ | S50 Series Specific Gravity Hydrometers |
| Noggrannhet | 0.002g/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 650, 916 |
| Längd (metrisk) | 190 mm |
| Typ av ballast | Steel Shot |
| För användning med (applikation) | Relative density of a given liquid with that of water |
| Specifik viktområde | 0,850 till 0,900 g/ml |