Läs mer
Brannan Specifik gravity-hydrometer M.50-serien
Produktkod. 17235684
Change view
Typ av ballast:
Stålkula
Produktkod. Typ av ballast
17235684 Stålkula
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17235684 Leverantör Brannan Leverantörsnummer 10/921/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.27 SEK
    146.80 SEK / Paket med 1
    Save 125.47 SEK
    46% Av
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Specifik vikt-hydrometer 60/60 °F-skalan jämför den relativa densiteten hos en given vätska med vattnets vid 60 °F (15,6 °C)
  • Instrumentet som anges liknar hydrometrarna som ingår i ISO 650 och i British Standard 718 från 1960
  • Serie M50
  • Tillverkad av sodaglas
  • Räckvidd 0,85/0,90°SG
  • Justerat vid 18 °C
  • 270 mm lång
  • Divisioner 0,001°
  • Tillverkad i Storbritannien
  • Levereras i skyddande, återförslutningsbart plaströr
Specifikationer
Kvantitet 1
Typ Specifik vikt hydrometer
Ökar 0.001°
Längd (metrisk) 27 cm
Inkluderar Skyddande plaströr
Kalibreringspunkter Justerat vid 18 °C
Material Sodaglas
Typ av ballast Stålkula