Läs mer
VEE GEE Specifik vikt hydrometer med termometer
Specifik viktområde:
1 000 till 1 070
1 000 till 1 220
1,060 till 1,130
Beskrivning
- Underavdelningar: 0,001
- Kalibrering för användning vid 15,5 °C/60 °F
- Cirka Längd: 305 mm
- Termometerintervall: 20 till 150 °F
- Termometeruppdelning: 2 °F
- Termometer vätskefyllning: SafetyBLUE
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Specifik vikt hydrometer |
| Ökar | 0.002 |
| Längd (metrisk) | 30.5 cm |
| Temperaturområde (metriskt) | -7 °C till +66 °C |
| Specifik viktområde | 1 000 till 1 220 |
| Standardiseringstemperatur | 15,5 °C (60 °F) |