Läs mer
VEE GEE Specifik vikt hydrometer med termometer
Produktkod. 17846613
Specifik viktområde:
1 000 till 1 070
1 000 till 1 220
1,060 till 1,130
Produktkod. 17846613
Brand: VEE GEE 6602TS8
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Precision Specific Gravity Hydrometer är utrustad med en integrerad termometer som möjliggör noggranna temperaturkorrigeringar under beräkningar.
  • Underavdelningar: 0,001
  • Kalibrering för användning vid 15,5 °C/60 °F
  • Cirka Längd: 305 mm
  • Termometerintervall: 20 till 150 °F
  • Termometeruppdelning: 2 °F
  • Termometer vätskefyllning: SafetyBLUE
Specifikationer
Typ Specifik vikt hydrometer
Ökar 0.001
Längd (metrisk) 38.5 cm
Temperaturområde (metriskt) -7 °C till +66 °C
Specifik viktområde 1,060 till 1,130
Standardiseringstemperatur 15,5 °C (60 °F)