Läs mer
VEE GEE Specifik vikt hydrometer, brett spektrum
Specifik viktområde:
1 000 till 1 250
1.200 till 1.450
1.400 till 1.650
1.600 till 1.850
1.800 till 2.050
Beskrivning
- Underavdelningar: 0,005
- Cirka Längd: 165 mm
- Kalibrerad för användning vid 15,5 °C/60 °F
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Specifik vikt hydrometer |
| Ökar | 0.005 |
| Längd (metrisk) | 16.5 cm |
| Specifik viktområde | 1.200 till 1.450 |
| Standardiseringstemperatur | 15,6 °C (60 °F) |