Läs mer
VEE GEE Specifik vikt hydrometer, brett spektrum
Produktkod. p-7250829
Specifik viktområde:
1 000 till 1 250
1.200 till 1.450
1.400 till 1.650
1.600 till 1.850
1.800 till 2.050
Produktkod. 17876533
Brand: VEE GEE 66042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hydrometern för specifik gravitation med brett spektrum är idealisk när du inte är säker på det ungefärliga värdet på din vätska.
  • Underavdelningar: 0,005
  • Cirka Längd: 165 mm
  • Kalibrerad för användning vid 15,5 °C/60 °F
Specifikationer
Typ Specifik vikt hydrometer
Ökar 0.005
Längd (metrisk) 16.5 cm
Specifik viktområde 1.200 till 1.450
Standardiseringstemperatur 15,6 °C (60 °F)