Läs mer
Brannan™ BS718 M50 hydrometer för petroleum
Produktkod. 32178830
Change view
Baume Range:
0,6 till 0,65 g/ml
0,95 till 1 g/ml
1 till 1,05 g/ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Baume Range Förpackningsstorlek
32178830 0,95 till 1 g/ml -
12801478 0,6 till 0,65 g/ml Varje
12881478 1 till 1,05 g/ml Varje
12871478 0,95 till 1 g/ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 32178830 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 10/457/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1788.22 SEK
    981.00 SEK / Paket med 5
    Save 807.22 SEK
    45% Av
Densitetshydrometrar för en mängd olika ytspänningsområden.
  • Skott laddat
  • Längd 270 mm
  • Underavdelningar 0,001 g/ml
  • Noggrannhet± 0,0006 g/ml
  • Kalibrerad vid 15 °C
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Densitetshydrometer
Ökar 0.001 g/mL
Certifikat och efterlevnad UKAS
Längd (metrisk) 270 mm
Densitet (metrisk) 0,95 till 1,00 g/ml
Innehåll och lagring 15 °C
Material Sodaglas
Typ av ballast Stålskott
Baume Range 0,95 till 1 g/ml