Läs mer
Wheaton™ Provpåse med dokumentplånbok, vanlig
Produktkod. 16404989
Mått (L x B):
150 x 150 mm
150 x 220 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 16404989
Brand: Wheaton™ 370160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provpåse idealisk för säker patientprovtransport.
  • Säkerställer säker provöverföring
  • För transport av kliniska prover och dokument
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Självhäftande
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Transport av kliniska prover och dokument
Inkluderar Dokumentpåse, vanlig
Material LDPE
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 100
Mått (L x B) 150 x 150 mm
Produkttyp Provpåse