Läs mer
Wheaton™ Provpåse med dokumentplånbok, vanlig
Mått (L x B):
150 x 150 mm
150 x 220 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Säkerställer säker provöverföring
- För transport av kliniska prover och dokument
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Självhäftande |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Transport av kliniska prover och dokument |
| Inkluderar | Dokumentpåse, vanlig |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 100 |
| Mått (L x B) | 150 x 150 mm |
| Visa mer |