Läs mer
Epredia™ Exemplar V-avståndsbit
Produktkod. 12017239 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Folieklämma
Insats för runda specifikationer, 19 mm
Insats för runda specifikationer, 25 mm
Insats för runda specifikationer, 6 mm
Provbord, 30 mm
Standard provklämma
Standard provklämma, silver
Universal kassettklämma
Universell provhållare
V-avståndsstycke
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12017239
Brand: Epredia™ 716050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få ut det mesta av din Epredia™ mikrotom med detta Epredia™ Provklämma och tillbehör.
Segmentbåge
  • För universalpreparathållare med 360° rotation och standard noggrann orientering av± 30°
  • Fungerar förutom preparatorientering i X- och Y-axeln
  • Inställningar via drivmekanism
Universal provhållare
  • För platta och runda prover upp till 8 mm används med segmentbågen
Standard provklämma
  • Med fast överkäke som säkerställer största stabilitet, orientering på X- och Y-axlar och rotation för exakt positionering
  • Maximal provstorlek: 55x 50 mm
  • Silvermodellen är för nyare HM 325, HM 355S och HM 340E modeller med serienummer över 34000
Insats för runda prover
  • Monteras i standardpreparatklämman
  • Tandem fjäderbelastat system säkerställer enkel insättning av provet utan att luta eller klämma
  • Optimal stabilitet
  • Enkel borttagning av det runda exemplaret
  • Vid arbete med runda preparatklämmor måste standardpreparatklämman vara utrustad med en käftlampa (kat. nr. 546080)
Käftljus används för viktminskning med insatser för runda exemplar
  • V-insats för standardprovklämmor för att hjälpa till att hålla runda prover
  • V-Distance Piece för standardpreparatklämmor
  • Provsteg fungerar med standardprovklämma med V-insats
  • Universal kassettklämma med klämbackar som ska sättas in i mikrotomens standardprovklämma
Folieklämma
  • Monteras i standardpreparatklämman
  • Fjäderbelastade käftar säkrar provet på plats
  • En kompensationsslits i käften säkerställer perfekt provklämning och konstant snitttjocklek
  • Orientering på Z-axeln
  • Mellanringen säkerställer inriktning i X/Y-nollläge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Universal kassettklämma
För användning med (utrustning) Epredia Mikrotomer